Learn More
Tylosin Tartrate, TRC
Código de producto. 30137455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137455 1 g 1 g
30133102 5 g 5 g
17905075 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT9476551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74610-55-2
Fórmula molecular C46H77NO17.C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 1066.19
Sinónimo Tylosin (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Tylosin [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., Pharmasin, Tylan Injectable, Tylan Soluble, Tylosin tartrate, Tylosin Tartrate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-16-etil-4-hidroxi-15-[[(2R,3R,4R,5R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxi-2-il]oximetil]-5,9,13-trimetil-2,10-dioxo-1-oxciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylosin tartrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1065.5356