Learn More
Sal de tartrato de tilosina, MP BIOMEDICALS
Código de producto. 11454802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11454802 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11454802 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219345410
Notas de aplicación:
La tilosina se utiliza comúnmente en medicina veterinaria y se utiliza para estudiar:
  • síntesis de proteínas a nivel del ribosoma 50S
  • Prevención de abscesos en el sitio del implante en el ganado
  • Cinética de disposición e infecciones por Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma meleagridis
Declaración de uso:
  • A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Antibiótico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylosin Tartrate Salt
Forma física Powder
CAS 74610-55-2
Color Amarillo
Cantidad 10 g
Peso molecular (g/mol) 1052.17
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tylosin tartarate salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tylosin tartarate salt