Learn More
Tilosina, tartrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15414969 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15414969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62633.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Antibiótico macrólido
It is used as an antibacterial agent. This compound has been shown to be effective in vitro against Staphylococcus intermedius and sensitive mycoplasma organisms. Although a lot of antibiotics tend to suppress the immune system, macrolide antibiotics have been reported to enhance the immune system when used in chicken models. Studies suggest that chronic exposure to this compound may have a negative effect on the respiratory system. For turkeys - for treatment of infectious synovitis and sinusitis. It is effective also for treatment of ileitis, dysentery and necrotic enteritis in swine. It is successfully applied as a preventive measure in stress conditions as vaccinations, transportation and others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente antibacteriano. Se ha demostrado que este compuesto es eficaz in vitro contra Staphylococcus intermedius y micoplasmas sensibles. Aunque muchos antibióticos tienden a suprimir el sistema inmunitario, se ha descrito que los antibióticos macrólidos mejoran el sistema inmunitario cuando se utilizaron en modelos de pollo. Los estudios sugieren que la exposición crónica a este compuesto puede tener un efecto negativo sobre el sistema respiratorio. En pavos: para el tratamiento de la sinovitis infecciosa y sinusitis. Es eficaz también para el tratamiento de la ileítis, disentería y enteritis necrótica en cerdos. Se aplica con éxito como medida preventiva en condiciones de estrés como vacunas, transporte y otros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-54-5
Fórmula molecular C50H83NO23
Peso molecular (g/mol) 1066.198
Número MDL MFCD00070094
Clave InChI ICVKYYINQHWDLM-HYHSIFHGSA-N
Sinónimo Pharmasin; [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
PubChem CID 131673832
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-16-etil-4-hidroxi-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimeto
SMILES CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylosin tartrate
Tipo Tylosin Tartrate
Forma física Polvo
Color De crema a blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1066.2
Porcentaje de pureza 95%