Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tartrato de tilosina
Código de producto. 16524234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524234 100 g 100 g
16504234 5 g 5 g
16514234 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16524234 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463071000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74610-55-2
Fórmula molecular C50H83NO23
Peso molecular (g/mol) 1066.20
Clave InChI ICVKYYINQHWDLM-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dihidroxibutanedioico; 2-[6-({5-[(4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il)oxi]-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il}oxi)-16-etil-4-hidroxi-15-{[(5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxan-2-il)oxi]metil}-5,9,13-trimetil-2,10-dioxo-1-oxaciclohexadeca-11,13-dieno-7-il]acetaldehído
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1OC(=O)CC(O)C(C)C(OC2OC(C)C(OC3CC(C)(O)C(O)C(C)O3)C(C2O)N(C)C)C(CC=O)CC(C)C(=O)C=CC(C)=CC1COC1OC(C)C(O)C(OC)C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylosin tartrate
Tipo Tylosin Tartrate
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: ca 50 g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 1066.2