Learn More
Tylosin D, TRC
Código de producto. 30006572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006572 10 mg 10 miligramos
30011565 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94766510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1404-48-4
Fórmula molecular C46H79NO17
Peso molecular (g/mol) 918.12
Sinónimo Reliomycin, 20-Deoxo-20-hydroxytylosin, Oxacyclohexadecane, tylosin derivative, 18-Dihydrotylosin, Dihydrotylosin, Tylosin D;
Nombre IUPAC (4R,5S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxi-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-16-etil-4-hidroxi-15-[[(2R,3R,4R,5R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxi-2-il]oximetil]-7-(2-hidroxietil)-5,9,13-trimetil-1-oxciclohexadeca-11,13-dieno-2,10-diona
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCO)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylosin D
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H79NO17/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35/h14-15,18,24-30,32-33,35-45,48,50,52-55H,13,16-17,19-22H2,1-12H3/b15-14+,23-18+/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 917.5348