Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Tubo de bomba XL-60
Código de producto. 11760398
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,05 mm
3,3 mm
4,78 mm
7,8 mm
12,7 mm
19,05 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,188 in, 4,76 mm
1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm
0,375 in, 9,53 mm
0,43 in, 10,9 mm
0,75 in, 19,05 mm
1 in, 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11760398 1,6 mm 0,188 in, 4,76 mm 15 metros
11790398 3,05 mm 0,375 in, 9,53 mm 15 metros
11770398 3,3 mm 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm 15 metros
11780398 4,78 mm 0,375 in, 9,53 mm 15 metros
11700408 7,8 mm 0,43 in, 10,9 mm 15 metros
11720408 12,7 mm 0,75 in, 19,05 mm 15 metros
11740408 19,05 mm 1 in, 25,4 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11760398 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor AN800003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensación flexible de alimentos y bebidas Tygon™ Tubo de bomba XL-60.
Tygon™ Tubo de bomba peristáltica transparente XL-60 de Saint-Gobain Es ideal para dispensar alimentos y bebidas. Tiene la capacidad de mantener la vida útil de la bomba durante más de 500 horas y, con una dureza durómetro de Shore A 60, es extremadamente flexible y duradera. – reduciendo el tiempo de inactividad debido a fallas en las tuberías de la bomba. Este tubo de alto rendimiento es una excelente alternativa a las siliconas y al PVC cuando se requiere una mayor vida útil de la bomba. Tygon™ XL-60 es resistente al envejecimiento por ozono, oxígeno y luz solar, así como a productos químicos y una amplia gama de fluidos, incluidos ácidos y bases. Permanece flexible a -40 F °y es resistente a temperaturas de hasta 250 °F, y su color translúcido facilita el monitoreo de los líquidos que fluyen a través de él.
  • Sin DEHP
  • Vida de flexión larga en bombas peristálticas
  • Resistente a temperaturas de hasta 250 °F
  • Bajo volumen de sustancias extraíbles
  • Alternativa al PVC
  • Claro y flexible
  • Colores personalizados disponibles
Aplicaciones típicas
  • Bombas peristálticas
  • Transferencia de alimentos y bebidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR 177.2600), NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,188 in, 4,76 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.5875 mm
Para utilizar con Dispensación de alimentos y bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -87 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -66 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia 190 lb-pie/pulgada
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Radio de flexión de 13 mm
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 29,9 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 250 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Tipo de producto Tubos