Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon S3™ Tubo doble A24-C
Código de producto. 17903591
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7,2 mm
Tamaño de la unidad:
30 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
17903591 7,2 mm 30 metros
1 options
Código de producto. 17903591 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor ACR02917
Tubo de vacío negro para uso con equipos de ordeño.
  • Ideal para líneas de transporte de leche cruda y procesamiento de lácteos.
  • Superficie interior lisa para ayudar a prevenir bloqueos que pueden restringir el flujo de aire, reduciendo la necesidad de mantenimiento.
  • Los tubos de transporte de aire libres de ftalatos están diseñados para funcionar con nuestros productos transparentes y flexibles. Tygon™ Tubo M-34-R que elimina el crecimiento bacteriano en las líneas de transporte de leche
  • Cuando se combinan, estos dos productos crean un vacío de aire que produce un flujo continuo y confiable durante el proceso de ordeño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,283 in.
Diámetro interior (métrico) 7,2 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,531 in, 13.5 mm
Longitud global (imperial) 98,4 in
Longitud global (métrico) 30 m
Para utilizar con Tubos de vacío negros para equipos de ordeño
Propiedades de resistencia 177 lbf/pulgada.
Color Negro
Dureza 56 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 28 mm
Presión máxima 25 psi
Nivel de vacío 29,9 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos