Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. 12355909
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,5 in
1,9 cm (1 x 4 in)
Diámetro exterior (imperial):
0,625 in, 15.9 mm
1,125 in, 28.58 mm
Presión máxima:
36 psi (a 73 °F)
53 psi (a 73 °F)
Grosor (imperial):
1,9 cm (3 x 16 in)
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (imperial) Tamaño de la unidad
12355909 0,5 in 1,125 in, 28.58 mm 36 psi (a 73 °F) 5/16 in cada uno
10130121 1,9 cm (1 x 4 in) 0,625 in, 15.9 mm 53 psi (a 73 °F) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12355909 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor ACF00040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1203.86€ / paquete de 1
    Ahorro 96.14€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tygon™ E-3603 Tubos para aplicaciones de laboratorio y vacío.
Tygon™ Tubo E-3603 de Saint-Gobain Es transparente y flexible, y maneja prácticamente todos los productos químicos orgánicos que se encuentran en el laboratorio moderno. No es oxidante ni contaminante, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones. Tygon™ E-3603 tiene altas tolerancias y consistencia de lote a lote, lo que producirá resultados reproducibles en su laboratorio. No es tóxico ni contaminante y es menos permeable que los tubos de goma. El orificio interior suave y vidrioso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza.
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Compliance
FDA, NSF , 3-A, se reúne USP Clase VI, Ley de Sanidad Alimentaria de Japón n.º 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,5 in
Diámetro interior (métrico) 12.7 mm
Material Tygon S3 E–3603
Diámetro exterior (imperial) 1,125 in, 28.58 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 5/16 in
Grosor (métrico) 7.9 mm
Color Transparente
Flexibilidad Radio de curvatura de 22 mm
Presión máxima 36 psi (a 73 °F)
Tipo de producto Tubos