Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ E-3603
Descripción
Tygon™ Tubo E-3603 de Saint-Gobain Es transparente y flexible, y maneja prácticamente todos los productos químicos orgánicos que se encuentran en el laboratorio moderno. No es oxidante ni contaminante, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones. Tygon™ E-3603 tiene altas tolerancias y consistencia de lote a lote, lo que producirá resultados reproducibles en su laboratorio. No es tóxico ni contaminante y es menos permeable que los tubos de goma. El orificio interior suave y vidrioso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza.
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Compliance
FDA, NSF , 3-A, se reúne USP Clase VI, Ley de Sanidad Alimentaria de Japón n.º 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 6.4 mm |
| Material | Tygon S3 E–3603 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,625 in, 15.9 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1,9 cm (3 x 16 in) |
| Grosor (métrico) | 4.8 mm |
| Color | Transparente |
| Flexibilidad | Radio de flexión de 13 mm |
| Mostrar más |