Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre sin DEHP Tygon™
Código de producto. 15137044 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,76 mm
1,27 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,76 mm
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
150 M
150 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15137044 0,25 mm 0,76 mm 150 metros
15187044 0,76 mm 2,29 mm 150 metros
15197044 1,27 mm 2,29 mm 150 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15137044 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    459.37€ / 150 metros
    Ahorro 46.63€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en infusión intravenosa o intraarterial, y otras aplicaciones quirúrgicas y hospitalarias. Los tubos de microcalibre sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ son lo suficientemente rígidos para una fácil manipulación, pero lo suficientemente suaves para reducir los problemas de perforación.
  • Alta rigidez para resistencia a las dobleces
  • Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Compatibles con la sangre
  • Transparentes, con un calibre interior liso de vidrio
  • Flexibilidad reducida para aplicaciones de succión
  • Conformidad con la REACH
  • Termoplástico por naturaleza
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), sin DEHP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 0,76 mm
Longitud global (métrico) 152,4 m
Grosor (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso farmacéutico y de laboratorio general, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -35 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C