Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™
Código de producto. 14871161
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Presión máxima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
50 pies
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) unitSize
14871161 4,8 mm 6,4 mm 24 psi 0,8 mm cada uno
15119194 4 mm 5,6 mm 17 psi 0,8 mm cada uno
15117144 8 mm 14,4 mm 30 psi 3,2 mm 15 M
15197124 9,6 mm 12,8 mm 14 psi 1,6 mm 15 M
15127144 9,6 mm 16 mm 25 psi 3,2 mm 15 M
15446633 19,1 mm 25,4 mm 14 psi 3,2 mm 50 pies
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 14871161 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640709
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ admiten prácticamente todos los productos químicos inorg
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad en bombas peristálticas – Dura más que otros tubos transparentes 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 1 pie para facilitar la medición.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Presión máxima 24 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C