Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon Lab
Código de producto. 15466633
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
50 pies
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15466633 25,4 mm 50 pies
1 options
Código de producto. 15466633 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640798
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para instrumentos de uso general de laboratorio, alimentos y bebidas, biofarmacéuticos y analíticos
  • Tubos transparentes Tygon™ E-3603
  • Sin DEHP, sin ftalatos
  • Larga duración, resistencia química, no oxidante
  • Se pueden reflexionar en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios
  • Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51.
  • Intervalo de temperatura: De - 46 a + 74 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1 in
Diámetro interior (métrico) 25,4 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 1-1/4 in, 31,75 mm
Grosor (imperial) 1/8 in
Grosor (métrico) 3,175 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -51 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Transparente
Presión máxima 12 psi
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tygon Tubos de laboratorio