Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tubos para combustible y lubricante Tygon™ F-4040-A
Código de producto. 17953461
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,14 in, 3,56 mm
0,189 in, 4,8 mm
0,252 in, 6,4 mm
0,315 in, 8 mm
0,378 in, 9,6 mm
0,441 in, 11,2 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,563 in, 14,3 mm
0,626 in, 15,9 mm
0,752 in, 19,1 mm
0,878 in., 22,3 mm
1 in, 25,4 mm
Presión máxima:
15 psi
20 psi
25 psi
30 psi
35 psi
40 psi
50 psi
Grosor (métrico):
0,76 mm
1,19 mm
1,59 mm
3,18 mm
Nivel de vacío:
10 in Hg (a 73 °F)
14 in Hg (a 73 °F)
22 in Hg (a 73 °F)
29,9 in Hg (a 73 °F)
5 in Hg (a 73 °F)
7 in Hg (a 73 °F)
Tamaño de la unidad:
15 metros
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) Nivel de vacío unitSize
17953461 0,14 in, 3,56 mm 20 psi 3,18 mm 10 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17993451 0,189 in, 4,8 mm 25 psi 3,18 mm 14 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17943471 0,252 in, 6,4 mm 40 psi 0,76 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17903551 0,315 in, 8 mm 50 psi 1,19 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17923451 0,378 in, 9,6 mm 50 psi 1,59 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17973441 0,441 in, 11,2 mm 35 psi 1,59 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17913451 0,5 in, 12,7 mm 30 psi 1,59 mm 22 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17913541 0,563 in, 14,3 mm 20 psi 1,59 mm 10 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17943541 0,626 in, 15,9 mm 25 psi 1,59 mm 14 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17963471 0,626 in, 15,9 mm 35 psi 3,18 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17993541 0,752 in, 19,1 mm 15 psi 1,59 mm 7 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17963451 0,878 in., 22,3 mm 15 psi 1,59 mm 5 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17943491 1 in, 25,4 mm 30 psi 3,18 mm 22 in Hg (a 73 °F) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17953461 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor AAG00700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tubería lubricante y combustible F-4040-A resiste la hinchazón y el endurecimiento causados por fluidos a base de hidrocarburos, reduciendo significativamente el riesgo de fallas debido a grietas y fugas.
  • La mínima capacidad de extracción protege el líquido o vapor que se transfiere contra la adulteración.
  • Los tubos se utilizan habitualmente para manipular gasolina, queroseno, aceites de calefacción, compuestos de corte y refrigerantes a base de glicol.
  • Muy flexible e ideal para motores pequeños debido a su capacidad de maniobrar en lugares estrechos y simplificar la instalación.
  • El color amarillo translúcido se destaca para fines de identificación, pero le permite ver y monitorear fácilmente los combustibles y lubricantes que fluyen a través de él.
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistente al ozono y a los rayos UV
  • Aplicaciones: Líneas de combustible para motores pequeños, automóviles en general, vehículos recreativos, equipos de jardinería y césped, transferencia de refrigerante, combustibles para calefacción, compuestos de corte, equipos de pulido, líneas de lubricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,08 in
Diámetro interior (métrico) 2.03 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,14 in, 3,56 mm
Longitud global (imperial) 49,2 in
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,125 in
Grosor (métrico) 3,18 mm
Para utilizar con Líneas de combustible y lubricante, motores pequeños
Propiedades de resistencia 167 lbf/pulgada.
Color Amarillo
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 10 in Hg (a 73 °F)
Tipo de producto Tubos