Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas Tygon™ E-Lab C/L™
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock, la —mayoría de las formulaciones y tamaños disponibles para envío el mismo día.
- Para uso genérico de laboratorio
- No tóxicos, no envejecen, no oxidantes, fácil control de flujo, transparentes
- La longitud total de los tubos de extensión de la serie E-Lab 06460 es de 30 m (100 pies). El legado Ismatec El tubo de extensión tenía 10 m de largo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Propuesta 65 NA (sin productos químicos de la Propuesta 65) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,4 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | 10 |
| Caudal | 0,6 mL/min |
| Presión máxima | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40 °C |
| Mostrar más |