Learn More
Masterflex™ Tubos de vacío sin DEHP Tygon™ E-3603
Código de producto. 15137134 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
3 M
3 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15137134 12,8 mm 3 metros
15191323 9,6 mm 3 M
15147134 6,4 mm 3 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15137134 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    193.27€ / 3 metros
    Ahorro 63.73€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios. Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios.Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en
Características y ventajas:
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad en bombas peristálticas – Dura más que otros tubos transparentes 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 1 pie para facilitar la medición.
Aplicaciones típicas:
  • Laboratorio general
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideales para condensadores, estufas microbiológicas, desecadores, conductos de gas y conductos de drenaje
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/2 in
Diámetro interior (métrico) 12,8 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 1 1/8 in, 28,6 mm
Longitud global (imperial) 10 pies
Longitud global (métrico) 300 cm
Grosor (imperial) 0,3125 in
Grosor (métrico) 7,9 mm
Para utilizar con Para tubo de 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, y sector biofarmacéutico.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Color Transparente
Presión máxima 45 psi
Nivel de vacío 29,9 pulgadas de mercurio
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Tipo de producto Tubos