Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. 15690211
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,157 in, 4 mm
0,315 in, 8 mm
11,1 mm
0,88 in, 22,3 mm
1,25 in, 31,8 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15690211 0,157 in, 4 mm 15 metros
15108106 0,315 in, 8 mm 15 metros
10140121 0,88 in, 22,3 mm 15 metros
15610221 11,1 mm 15 metros
15517995 1,25 in, 31,8 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15690211 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor ACF00004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.08€
    29.98€ / 15 metros
    Ahorro 4.10€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Tygon™ E-3603 Tubos para aplicaciones de laboratorio y vacío.
Tygon™ Tubo E-3603 de Saint-Gobain Es transparente y flexible, y maneja prácticamente todos los productos químicos orgánicos que se encuentran en el laboratorio moderno. No es oxidante ni contaminante, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones. Tygon™ E-3603 tiene altas tolerancias y consistencia de lote a lote, lo que producirá resultados reproducibles en su laboratorio. No es tóxico ni contaminante y es menos permeable que los tubos de goma. El orificio interior suave y vidrioso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza.
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF 51, Alimentos de la UE, Comida japonesa, Proposición 65 de California, USP Clase VI
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,094 in
Diámetro interior (métrico) 2.4 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 0,157 in, 4 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,0312 in.
Grosor (métrico) 0.79 mm
Para utilizar con Dispensación de alimentos y bebidas
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -51 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia 173 lb-pie/pulgada
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibilidad Radio de curvatura de 12 mm
Presión máxima 25 psi
Nivel de vacío 29,9 psi
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos