Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. 10140121
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,157 in, 4 mm
0,315 in, 8 mm
11,1 mm
0,88 in, 22,3 mm
1,25 in, 31,8 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10140121 0,88 in, 22,3 mm 15 metros
15108106 0,315 in, 8 mm 15 metros
15690211 0,157 in, 4 mm 15 metros
15610221 11,1 mm 15 metros
15517995 1,25 in, 31,8 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10140121 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor ACF00030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.67€
    765.55€ / 15 metros
    Ahorro 82.12€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tygon™ E-3603 Tubos para aplicaciones de laboratorio y vacío.
Tygon™ Tubo E-3603 de Saint-Gobain Es transparente y flexible, y maneja prácticamente todos los productos químicos orgánicos que se encuentran en el laboratorio moderno. No es oxidante ni contaminante, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones. Tygon™ E-3603 tiene altas tolerancias y consistencia de lote a lote, lo que producirá resultados reproducibles en su laboratorio. No es tóxico ni contaminante y es menos permeable que los tubos de goma. El orificio interior suave y vidrioso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza.
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,37 in
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Tygon S3 E–3603
Diámetro exterior (imperial) 0,88 in, 22,3 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Para utilizar con (aplicación) Instrumentos analíticos, biofarmacéuticos, Alimentos y bebidas, Laboratorio General, vacío
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos