Learn More
Masterflex™ Tubos transparentes Tygon E-3603
Código de producto. 15416633 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15416633 16,1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15416633 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00€
    505.72€ / paquete de 1
    Ahorro 53.28€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16,1 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 20,8 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 13 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C