Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Tubos de laboratorio
Código de producto. 17963561
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,252 in, 6,4 mm
0,315 in, 8 mm
0,878 in., 22,3 mm
1,374 in, 34,9 mm
Presión máxima:
15 psi
36 psi a 23 °C
44 psi
51 psi
Longitud global (métrico):
10 m
15 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
15 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
17963561 0,315 in, 8 mm 36 psi a 23 °C 15 m 15 metros
17913551 0,252 in, 6,4 mm 15 psi 15 m 15 metros
17933821 0,878 in., 22,3 mm 51 psi 10 m 10 metros
17913461 1,374 in, 34,9 mm 44 psi 15 m 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17963561 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor ACF1S1503
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
E-3603 Tubos para aplicaciones de laboratorio y vacío.
  • Transparente y flexible, permite manipular prácticamente todos los productos químicos orgánicos que se encuentran en el laboratorio moderno.
  • No oxidante ni contaminante, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones.
  • Altas tolerancias y consistencia de lote a lote, lo que producirá resultados reproducibles en su laboratorio.
  • Menos permeables que los tubos de caucho
  • Orificio interior transparente y liso que ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza
  • Especialmente formulado para resistencia a la fatiga por flexión y a la abrasión.
  • Tubos para conexión de instrumentación, ventilación, drenaje y otras aplicaciones generales de laboratorio.
  • Ofrece una larga vida útil, lo que minimiza la mano de obra y los gastos asociados con el reemplazo.
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,197 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,315 in, 8 mm
Longitud global (imperial) 49,2 in
Longitud global (métrico) 15 m
Para utilizar con Aplicaciones de laboratorio y vacío
Propiedades de resistencia 173 lbf/pulgada.
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 36 psi a 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos