Learn More
Masterflex™ Tygon™ Tubos de laboratorio E-3603
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Comida y bebida
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatible con FDA, USP Clase VI, NSF 51 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,13 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in, 4,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1/32 in |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Mostrar más |