Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2001 2 paradas de tubería
Código de producto. 12370190
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,08 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
12370190 0,08 in paquete de 30
1 options
Código de producto. 12370190 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 07MHSLM15
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de la FDA
Código de color Morado/Violeta
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,08 in
Diámetro interior (métrico) 2,06 mm
Material Tygon 2001
Diámetro exterior (imperial) 0,15 in, 3.76 mm
Longitud global (imperial) 164 ft.
Longitud global (métrico) 50 m
Para utilizar con Masterflex Bombas peristálticas, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
Para utilizar con (aplicación) Alta resistencia a los productos químicos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -108 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -78 °C
Cantidad de embalaje 30/pack
Esterilidad No estéril
Max. Operating Temperature (English) 140 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Tipo de producto Tubos