Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Código de producto. 16330466 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 11
L, 9
M, 8
Pequeño, 7
XL, 10
XS, 6
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16330466 M, 8 12 pares
16310466 XS, 6 12 pares
16320466 Pequeño, 7 12 pares
16340466 L, 9 12 pares
16350466 XL, 10 12 pares
16360466 2XL, 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16330466 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15536295
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Híbrido de nitrilo muy cómodo. Ideales para trabajar en entornos húmedos o grasientos y para la manipulación de piezas pequeñas. Aptos para la manipulación de alimentos.
  • Guantes de nitrilo de 0,23 mm para trabajos en los que se requiere protección química combinada con un ajuste, una sensibilidad táctil y un comodidad óptimos
  • La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CAT. III, CE
Color Azul
Material Nitrilo
Tamaño M, 8
Grosor (imperial) 9 mil
Grosor (métrico) 0,23 mm
Modelo D15536295
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  4. Solo para uso profesional