Learn More
DuPont™ Tychem™ Cinta 6000
Código de producto. 31903155 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
31903155 50 mm paquete de 12
1 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 31903155 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15583543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.49€
    551.25€ / paquete de 12
    Ahorro 141.24€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diseñada para usarse junto con prendas de Categoría Tychem™ III, Tyvek™ o ProShield™ de protección química, esta cinta amarilla de barrera química proporciona sellado adicional para guantes, solapa de cremallera, botas, capucha y otras interfaces para ayudar a reducir los riesgos de exposición.
  • Tiene una fuerte adherencia, fácil de desgarrar a mano y un rizado bajo.
  • Adecuado para su uso en diversas aplicaciones, incluyendo respuesta a emergencias, limpieza de vertidos químicos, tareas de la industria petroquímica y operaciones de mantenimiento.
  • Cantidad/caja: 12 rollos por caja.
  • Ancho 50 mm, longitud 50 m por rollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tamaño Talla única
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Longitud (imperial) 162 ft.
Color Amarillo
Longitud (métrico) 50 m
Tipo de producto Cinta de barrera
Esterilidad No estéril
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.