Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F con calcetines
Código de producto. 16233512 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16233512 Mediano paquete de 20
16273512 Pequeño paquete de 20
16223512 Grande paquete de 20
16243512 Extra grande paquete de 20
16203512 XXL paquete de 20
16213512 XXXL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16233512 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13495142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1037.88€
    849.93€ / paquete de 20
    Ahorro 187.95€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Monos con capucha DuPont Tychem™ 6000 F con calcetines integrados diseñados para su uso con zapatos o botas.
  • Fabricado con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) que consiste en una película de barrera patentada laminada a un material resistente Tyvek™ sustrato
  • Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.
  • Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
  • Prendas de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
  • EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva para una mayor protección
  • Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Tamaño Mediano
Estilo de tobillo Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión
Tipo de tapón Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla
Estilo de manguito Lazo para el pulgar
Descripción Envasado individual
Desechables Un solo uso
Sexo Unisex
Estilo de cuello Con capucha
Cantidad 20/caja
Tipo de costura Cosido, con cinta
Esterilidad No estéril
Estilo de cintura Elástico