Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15775693 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15775693 Pequeño paquete de 10
15785693 M paquete de 10
15795693 L paquete de 10
15705703 XL paquete de 10
15715703 2XL paquete de 10
15725703 3XL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas o entornos potencialmente inflamables.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15775693 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15344168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.99€
    435.21€ / paquete de 10
    Ahorro 97.78€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas o entornos potencialmente inflamables.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Las prendas DuPont™ Tychem™ 6000 F ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas industriales, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración, partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química, en un diseño innovador.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Puños dobles, puños interiores de punto, presillas para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.
    Las prendas Tychem™ 6000 F están fabricadas con un tejido ligero y duradero Tychem™ 6000 F (< 500 g por prenda) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. 
    Las prendas Tychem™ 6000 se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
  • Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425.
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
  • EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección frente a la contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Cierre delantero con cremallera doble, solapa doble, solapa exterior con cinta adhesiva.
  • Puños dobles, presillas para el pulgar, puños interiores de punto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tychem
Color Gris
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Doble
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapas dobles
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva)
Resistencia Productos químicos, Líquidos, Partícula, Antiestático, Abrasión
Tipo de collarín Campana extractora
Certificaciones/conformidad Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425, Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera a los agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
Descripción Tychem&trade
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 33 - 36 in
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Grosor 210 g
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia a aplicaciones militares y petroquímicas.
Para utilizar con (equipo) Mascarilla completa
Altura (métrico) De 162 a 170 cm
Peso (imperial) 120 g/m2
Cantidad 10/caja