Descripción
- El mono con capucha DuPont™ Tychem™ 4000 S. está disponible en blanco, en tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban. Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
Las prendas Tychem™ 4000 están hechas de un tejido ligero, flexible y duradero (<700 g por prenda) que consiste en una película de barrera química laminada a un sustrato Tyvek™ de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
Tychem™ 4000 S es ideal para la manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza del medio ambiente y respuesta de emergencia. Es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidas las industrias del petróleo y el gas, la ingeniería química, y para su uso por equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ropa de protección química |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tychem |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Tipo de tapón | Doble cremallera frontal con solapas dobles |
| Tipo de costura | Cosido, Rematada |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |