Learn More
Tybamate, LoGiCal
Código de producto. 30460514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460514 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1626.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tybamate
CAS 4268-36-4
Nombres de analitos o componentes Tybamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tybamate, N-Butylcarbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Butylcarbamic acid 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester), Butylcarbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Butylcarbamic acid ester with 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl carbamate, 2-Methyl-2-propyltrimethylene butylcarbamate carbamate, Benvil, Depran, Effisax, N-Butyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, N-n-Butyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NSC 172126, Nospan, Reposan, Solacen, Solacin, Tibamate, Tibamax, Tybatran, W 713
Fórmula InChI InChI=1S/C13H26N2O4/c1-4-6-8-15-12(17)19-10-13(3,7-5-2)9-18-11(14)16/h4-10H2,1-3H3,(H2,14,16)(H,15,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNC(=O)OCC(C)(CCC)COC(=O)N
Nombre IUPAC N-butilcarbamato de [2-(carbamoiloximetil)-2-metilpentil]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 274.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1893 g/mol