Learn More
TY-52156, MedChemExpress
Código de producto. 16487686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487686 100 mg 100 miligramos
16470338 5 mg 5 miligramos
16437878 10 mg 10 miligramos
16413827 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16487686
Marca: Medchem Express HY19736
MedChemExpress TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TY-52156
Forma física Solid
CAS 934369-14-9
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.52 mM)
SMILES ClC1=CC=C(/N=C(NNC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(C(C)(C)C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.27
Porcentaje de pureza 99.62%