Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación termostático modelo TXF200
Descripción
- Intervalo de enfriamiento/calentamiento de -15 °C a +200 °C
- Estabilidad de ± 0,01 °C/Uniformidad de ± 0,05 °C
- Opciones de depósito de 5 l a 38 l
- Potente bomba integral para la circulación de líquidos externos
- Pantalla a todo color grande y brillante con una selección de 5 idiomas
- Calibración del usuario de 5 puntos
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Capacidad de memoria para 10 programas con 100 segmentos
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 22/ l/min |
| Tipo de bomba | Multietapa |
| Intervalo de temperatura | De 0 °C a 200 °C |
| Tipo | Circulador termostático |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios industriales: calibración del termostato, análisis de turbidez (elaboración de cerveza), calibración de la sonda de temperatura y pruebas de materiales. Investigación universitaria: control de temperatura de equipos externos, como espectrofotómetros y refractómetros. Circulación del líquido de control de temperatura a recipientes recubiertos. |
| Material | Depósito de acero inoxidable |
| Presión máxima | 530 mbar |
| Modelo | TXF200 |
| Longitud (métrico) | 385 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Mostrar más |