Learn More
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Descripción
- Orange Single Use Glove with Grip Pattern
- Ambidextrous for easy and quick donning
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Orange |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Grip Pattern |
| Finger Thickness (English) | 10.24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Yes |
| Mostrar más |