Learn More
Skytec™ Guantes de nitrilo TX925
Código de producto. 30274602 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274602 Pequeño paquete de 100
30274614 Medio paquete de 100
30274517 Grande paquete de 100
30274548 XL paquete de 100
30274505 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274602 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00925GD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.24€
    16.25€ / paquete de 100
    Ahorro 4.99€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Guante de nitrilo de un solo uso, de alto rendimiento, sin polvo, de color naranja, con tecnología de patrón de agarre de diamante. Proporciona un rendimiento de agarre excepcional y protección química.
  • Guante naranja de un solo uso con patrón de agarre
  • Ambidiestro para una colocación fácil y rápida.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Naranja
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Patrón de agarre
Finger Thickness (English) 10,24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 9 mil
Grosor (métrico) 0.23 mm
Longitud (métrico) 240 mm