Learn More
Skytec™ Guantes de nitrilo TX925
Código de producto. 30274548
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30274548 XL paquete de 100
30274602 Pequeño paquete de 100
30274614 Medio paquete de 100
30274517 Grande paquete de 100
30274505 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274548 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00925GJ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante de nitrilo naranja de alto rendimiento, sin polvo, de un solo uso, con tecnología de patrón de agarre en forma de diamante. Proporciona un excelente rendimiento de agarre y protección química.
  • Guantes naranjas de un solo uso con patrón de agarre
  • Ambidiestro para una colocación fácil y rápida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico
AQL 1.5
Color Naranja
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Patrón de agarre
Finger Thickness (English) 10,24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 9 mil
Grosor (métrico) 0.23 mm
Longitud (métrico) 240 mm