Learn More
Skytec™ TX924 Guantes de nitrilo
Descripción
- Guantes negros de un solo uso con patrón de agarre
- Ambidiestro para una colocación fácil y rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, Asistencia sanitaria, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Patrón de agarre |
| Finger Thickness (English) | 10,24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |