Learn More
Skytec Guantes desechables de nitrilo sin silicona TX830
Código de producto. 17891654 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M, Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17891654 M, Grande paquete de 50
1 options
Código de producto. 17891654 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKG00830DH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.99€
    17.88€ / paquete de 50
    Ahorro 9.11€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los guantes de nitrilo desechables sin silicona TX830 son guantes de nitrilo de rendimiento superior, sin polvo, con puños extendidos y de un solo uso. Extremadamente fuerte y de alta resistencia a los productos químicos.
  • Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
  • Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
  • Grosor de la palma: 0,20 mm (8 milésimas de pulgada), peso: 9,2 g
  • Puño extendido (300 mm de longitud) para proteger el antebrazo
  • Acabado texturizado en la palma para mejorar el agarre.
  • Sin polvo, sin látex, no estéril.
  • Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • AQL 0,65
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo.
  • Sin silicona
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA III
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374
Chlorinated Sí
Aplicaciones bacteriológico
Color Azul
Finger Thickness (English) 9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Tamaño M, Grande
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm