Learn More
Skytec TX830 Disposable Silicone-Free Nitrile Gloves
Código de producto. 17801664
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9, L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
17801664 9, L paquete de 50
1 options
Código de producto. 17801664
Marca: Skytec SKG00830DJ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
TX830 Disposable Silicone-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, extended cuff, nitrile, single-use gloves. Extremely strong and high resistance to chemicals.
  • High-quality nitrile, soft and durable
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Palm thickness 0.20 mm (8 mil), weight: 9.2 g
  • Extended cuff (300 mm length) to protect the forearm
  • Textured finish on palm to enhance grip
  • Powder-free, latex-free, non-sterile
  • Chlorinated inside to offer increased comfort and reduce friction when donning
  • AQL 0.65
  • Anti-static properties due to inherent anti-static properties of nitrile
  • Silicone-free
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CAT III
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374
Chlorinated Sí
Aplicaciones Laboratorio
Color Azul
Finger Thickness (English) 9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Tamaño 9, L
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm