Descripción
- 100% nitrilo de primera calidad
- Grosor de la palma 0,12 mm (5 mil)
- Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
- Puño extendido (300 mm de longitud) para proteger el antebrazo
- Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Sin polvo, sin látex, no estéril, NCA 1,5
- Aprobado para manipulación de alimentos
- Doble etiquetado: EPI y sanitario
- Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CATEGORÍA III |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN374 |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 5 mil |
| Mostrar más |