Learn More
Skytec Guantes desechables de nitrilo sin látex TX530
Código de producto. 17802194
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17802194 8, Medio paquete de 100
17822184 6, XS paquete de 100
17842184 7, Pequeño paquete de 100
17812184 9, Grande paquete de 100
17802184 10, XL paquete de 100
17832184 11, 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17802194 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKG00530EF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes desechables de nitrilo sin látex TX530 son guantes desechables de nitrilo de rendimiento superior, sin talco, con puño extendido y de un solo uso. Doble certificación (industrial y médica), extremadamente fuerte y con mayor resistencia química y a los pinchazos que los desechables de nitrilo normales.
  • 100 % nitrilo de primera calidad
  • Grosor de la palma 0,12 mm (5 mil)
  • Alta resistencia a la penetración y las proyecciones de muchos productos químicos.
  • Manguito extendido (300 mm de longitud) para proteger el antebrazo
  • Clorado en el interior para ofrecer una mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
  • Aprobado para la manipulación de alimentos
  • Doble etiquetado: EPI y médico
  • Cumple con los requisitos para dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CAT III
Certificaciones/conformidad (Europa) EN374
Chlorinated Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico
Color Verde
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tamaño 8, Medio
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm