Descripción
Guante de examen de nitrilo de un solo uso, de alto rendimiento y sin polvo. Alternativa significativamente más fuerte al látex, con doble certificación (industrial y médica) y segura para alimentos.
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
- Buena resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para un mejor agarre y tacto.
- Sin polvo, sin látex, no estéril, NCA 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
- Aprobado para manipulación de alimentos
- Doble etiquetado: EPI y dispositivo médico conforme (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
- Probado contra medicamentos de quimioterapia según ASTM D6978-05
- Cumple con ASTM D6319-2019 y ASTM D5151-2019
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Cat III, EN 374-1:2016/Tipo B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 Dispositivo médico |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 2,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Mostrar más |
La vida útil depende de la aplicación del guante y, por lo tanto, no se puede especificar. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el guante sea adecuado para el uso previsto.
Advertencia: este guante no protege contra riesgos mecánicos.