Learn More
Skytec TX510 Guantes de exploración de nitrilo sin polvo de un solo uso
Descripción
Guante de exploración de nitrilo de alto rendimiento, sin polvo y de un solo uso. Alternativa significativamente más fuerte al látex, con doble certificación (industrial y médica) y segura para los alimentos.
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero
- Buena resistencia a la penetración y las proyecciones de muchos productos químicos
- Acabado texturizado en las yemas de los dedos para mejorar el agarre y el tacto
- Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer más comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
- Aprobado para la manipulación de alimentos
- Doble etiquetado: Cumple con los requisitos de EPI y productos sanitarios (MDD 93/42/CEE), conforme a la norma EN455 (todas las partes)
- Probado frente a fármacos de quimioterapia según ASTM D6978-05
- Cumple con ASTM D6319-2019 y ASTM D5151-2019
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Cat III, EN 374-1:2016/Tipo B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 Dispositivo médico |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 2,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Mostrar más |
La vida útil depende de la aplicación del guante y, por lo tanto, no se puede especificar. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el guante sea adecuado para el uso previsto.
Advertencia: este guante no protege de riesgos mecánicos.