Learn More
Skytec Guantes desechables de nitrilo sin látex TX4524
Código de producto. 17881094 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17881094 8, Medio paquete de 100
17801104 6, XS paquete de 100
17821104 7, Pequeño paquete de 100
17811104 9, Grande paquete de 100
17811084 10, XL paquete de 100
17831104 11, 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17881094 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG04524EF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    14.65€ / paquete de 100
    Ahorro 6.65€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los guantes de nitrilo desechables sin látex TX4524 son guantes de examen de un solo uso, de nitrilo biodegradables de alto rendimiento. Sostenible, con doble certificación (industrial y médica) y seguro para los alimentos.
  • Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
  • Grosor de la palma: 0,11 mm (4,5 milésimas de pulgada), peso: 5,4 g
  • Probado para ASTM D5526 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones aceleradas de vertedero)
    • Resultados: 79% de biodegradación después de 765 días
  • Probado para ASTM D5511 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos)
    • Resultados: 40% de biodegradación después de 175 días
  • Acabado texturizado para un mejor agarre y tacto.
  • Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
  • Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
  • Aprobado para manipulación de alimentos ((UE) n.º 10/2011, (CE) 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600)
  • Doble etiquetado: EPI y sanitario
  • Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
Spezifikation
Certificaciones/conformidad (Europa) EN374
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 8, Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,5 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie TX4524
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.