Learn More
Skytec Guantes desechables de nitrilo sin látex TX4524
Description
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
- Grosor de la palma: 0,11 mm (4,5 milésimas de pulgada), peso: 5,4 g
- Probado para ASTM D5526 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones aceleradas de vertedero)
- Resultados: 79% de biodegradación después de 765 días
- Probado para ASTM D5511 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos)
- Resultados: 40% de biodegradación después de 175 días
- Acabado texturizado para un mejor agarre y tacto.
- Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
- Aprobado para manipulación de alimentos ((UE) n.º 10/2011, (CE) 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600)
- Doble etiquetado: EPI y sanitario
- Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN374 |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Show More |