Learn More
Skytec™ Guante de un solo uso TX430, 100 % nitrilo, sin polvo
Descripción
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
- Grosor de la palma 0,10 mm (4 mil.)
- Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para un mejor agarre y tacto.
- Puño extendido (longitud 300 mm)
- Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
- Aprobado para manipulación de alimentos
- Doble etiquetado: EPI y dispositivo médico conforme (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
- Probado contra medicamentos de quimioterapia según ASTM D6978-05 Cumple con ASTM D6319-2019 y ASTM D5151-2019
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE III, EN 374-1:2016 Tipo B: K,P,T, EN 421:2010, EN 455 Dispositivo médico, ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |