Learn More
Skytec™ Guante de un solo uso TX430, 100 % nitrilo, sin polvo
Código de producto. 30242949
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30242949 Pequeño paquete de 100
30242986 Medio paquete de 100
30242974 Grande paquete de 100
30242942 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30242949 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00430DD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante de examen de nitrilo de un solo uso, de alto rendimiento, sin polvo y con puño extendido. Alternativa significativamente más fuerte al látex, con doble certificación (industrial y médica) y segura para alimentos.
  • Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
  • Grosor de la palma 0,10 mm (4 mil.)
  • Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para un mejor agarre y tacto.
  • Puño extendido (longitud 300 mm)
  • Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
  • Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
  • Aprobado para manipulación de alimentos
  • Doble etiquetado: EPI y dispositivo médico conforme (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
  • Probado contra medicamentos de quimioterapia según ASTM D6978-05 Cumple con ASTM D6319-2019 y ASTM D5151-2019
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE III, EN 374-1:2016 Tipo B: K,P,T, EN 421:2010, EN 455 Dispositivo médico, ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,94 mil
Grosor (métrico) 0.1 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (imperial) 11,61 in
Longitud (métrico) 295 mm