Learn More
Skytec™ Guante de nitrilo fino con doble certificación TX424
Descripción
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero.
- Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para un mejor agarre y tacto.
- Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- El nitrilo tiene propiedades antiestáticas.
- Aprobado para manipulación de alimentos
- Doble etiquetado: EPI y sanitario
- Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
- Probado contra medicamentos de quimioterapia según ASTM D6978-05
- Cumple con ASTM D6319-2019 y ASTM D5151-2019
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,P,T , EN 374-2:2014 Sí , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Sí , EN 455-3:2015 Sí , EN 455-4:2009 Sí , EN 455 Dispositivo médico 21420:2020 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |