Learn More
Skytec™ TX424 Dual Certified Thin Nitrile Glove
Código de producto. 30242975
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 30242975
Marca: Skytec™ SKG00424DB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-performance, powder-free, nitrile single-use examination glove. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.
  • High quality nitrile, soft and durable
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder free, latex free, non sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Nitrile has antistatic properties
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE III , UKCA , EN 374-1:2016 Type B: K,P,T , EN 374-2:2014 Yes , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Yes , EN 455-3:2015 Yes , EN 455-4:2009 Yes , EN 455 Medical Device , EN 21420:2020
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3.94 mil.
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3.94 mil.
Grosor (métrico) 0.1 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 240 mm