Learn More
Velp Scientifica™ Mezclador vorticial de infrarrojos TX4
Código de producto. 13437659 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
165 x 150 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13437659 165 x 150 x 130 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13437659 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F202A0270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclador vorticial de infrarrojos Velp Scientifica™ TX4 con velocidad de agitación ajustable, en continuo o con el exclusivo sensor infrarrojo.
Eficiencia única
  • La vibración se inicia cuando el sensor de IR detecta el tubo (patente de VELP)
  • Sin fatiga al no requerir presión
  • Elimina las lesiones por esfuerzo repetitivo
  • Sensor IR y modo continuo
Control preciso.
  • Control digital del tiempo y la velocidad de vibración
  • Funcionamiento temporizado hasta 999:59 minutos
  • Pantalla LCD multiparamétrica grande y brillante
Excelente versatilidad
  • Funcionamiento con velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 rpm
  • Gran selección de accesorios para adaptarse a tubos, placas y matraces
  • Modelo con tensión/frecuencia universal
Diseño de larga vida útil
  • Los accesorios encajan con una sencilla presión
  • Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
  • Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
  • Patas de caucho antideslizantes y grandes para mantenerse en la posición necesaria
  • Protección IP 42 contra partículas y líquidos
  • Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
Especificaciones
Intervalo de velocidad 300 rpm
Vataje 15 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material Base de zinc, tecnopolímero
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 165 x 150 x 130 mm
Altura (imperial) 5,11 in
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (imperial) 6,49 in
Longitud (métrico) 165 mm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 150 mm
Modelo Mezclador vorticial de infrarrojos TX4
Clasificación IP IP 42
Modos de funcionamiento Sensor IR, continuo