Learn More
Skytec TX324L Guantes desechables de nitrilo sin látex
Descripción
- Nitrilo de alta calidad, suave y duradero
- Grosor de la palma 0,07 mm (3 mil), peso: 3,5 g
- Probado para ASTM D5526 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones aceleradas de vertido)
- Resultados: 30 % de biodegradación después de 202 días
- Probado para ASTM D5511 (determinar el grado y la velocidad de biodegradación anaeróbica de materiales en condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos)
- Resultados: 90 % de biodegradación después de 490 días
- Acabado texturizado en las yemas de los dedos para mejorar el agarre y el tacto
- Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- Clorado en el interior para ofrecer más comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
- Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
- Aprobado para la manipulación de alimentos ((EU) No 10/2011, (EC) 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600)
- Doble etiquetado: EPI y médico
- Cumple con los requisitos para dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), cumple con EN455 (todas las partes) Cumple con ASTM D6321
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN374 |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Violeta |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Mostrar más |