Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondo TX-750
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2 ml
14 mL
15 ml
250mL
250 mL
5/7 ml
50 ml
84 x 15 mL
Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL
Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de cestillos redondos |
| Tipo de tubo | Frasco cónico Corning de 250 ml |
| Capacidad | 250 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo y frasco cónicos de fondo redondo, microtubo y tubo para recogida de muestras de sangre |