Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubo de rotor TX-200
Product Code. 10194494 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 124 mm
50 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo cónico de 15 mL
Tubo de 20 mL con base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda/plana DIN
Tubo de 5/7 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda DIN
Tubo de fondo redondo de 100 ml
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Tubo universal de 25 mL
Unit Size:
4 PCS
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad unitSize
10194494 Tubo cónico de 15 mL paquete de 4
10596214 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL paquete de 4
10596404 Tubo de fondo redondo de 100 ml 4 PCS
10338204 Tubo de 50 mL con base redonda DIN paquete de 4
10082534 50 mL 4 PCS
10216854 Tubo universal de 25 mL paquete de 4
10297374 Tubo de 25 mL con base redonda/plana DIN paquete de 4
10459834 Tubo de 20 mL con base redonda paquete de 4
10124364 Tubo de orina cónico de 14 mL paquete de 4
10318064 Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL paquete de 4
10799305 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL paquete de 4
10677565 Tubo de 5/7 mL con base redonda paquete de 4
10267044 12 tubos de 124 mm paquete de 4
10431565 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL paquete de 4
10738545 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10194494 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75003771
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Los adaptadores contienen una gran variedad de tubos, incluidos tubos de fondo redondo, cónicos, de orina, de extracción de sangre y microtubos.
  • Capacidad máxima de tubos: 4 × 100 ml
  • Diámetro externo máximo ×L: 48 × 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adaptador para tubos de rotor
Capacidad Tubo cónico de 15 mL
Diámetro máx. del tubo 16,5 mm
Longitud máx. del tubo 121 mm