Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante clínico TX-100S
Código de producto. 15155253 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15155253 8 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15155253 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1692.00€ / paquete de 1
    Ahorro 403.00€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Proporcione un procesamiento clínico eficiente de hasta 8 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml con biocontención certificada mediante el uso de estos rotores.
Consiga un procesamiento eficaz de hasta 8 x 5/7 ml de tubos de recogida de sangre con biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido, utilizando el rotor clínico basculante Thermo Scientific ™ TX-100S. Este rotor, que incluye soportes herméticos, se utiliza para el procesamiento clínico rutinario con tapones de biocontención individuales.
Información sobre pedidos:
Incluye soportes sellados. Los adaptadores se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante clínico TX-100S
Tipo Rotor basculante
Capacidad 8 x 15 mL
RCF máx. 3.215 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Radio (métrico) 144 mm
Factor K 14638
Longitud máx. del tubo 106 mm
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 90°
Biocontainment Sí